Learn More
Cyclohexanone, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
25 LT
5 LT
500 ML
Especificaciones
Especificaciones
Punto di fusione | -47°C |
Colore | Incolora |
Punti di ebollizione | 155°C |
Quantità | 2.5 L |
Imballaggio | Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico |
Pressione del vapore | 4.5mbar at 20°C °C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Cyclohexanone
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/A§.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Share a Content Correction