Learn More
Éster de pinacol ácido ciclohexilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 87100-15-0 | C12H23BO2 | 210.124 g/mol
46.65€ - 642.00€
CAS 87100-15-0
Fórmula molecular C12H23BO2
Peso molecular (g/mol) 210.124
Número MDL MFCD04038749
Clave InChI OUEVCDGYTKLNMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-cyclohexyl-4,4,5,5-tetramethyl, cyclohexylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclohexane, pubchem7924, cyclohexylboronic acid, pinacol eser, 1-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclohexane
PubChem CID 3668596
Nombre IUPAC 2-ciclohexil-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2CCCCC2
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15441269
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64178.03
1 g
46.65€
1 g
15451269
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64178.06
5 g
158.00€
5 g
15461269
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64178.14
25 g
642.00€
25 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
87100-15-0
210.124
OUEVCDGYTKLNMJ-UHFFFAOYSA-N
3668596
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2CCCCC2
C12H23BO2
MFCD04038749
cyclohexylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-cyclohexyl-4,4,5,5-tetramethyl, cyclohexylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclohexane, pubchem7924, cyclohexylboronic acid, pinacol eser, 1-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclohexane
2-ciclohexil-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
Especificaciones
Cyclohexylboronic acid pinacol ester
Incolora
MFCD04038749
OUEVCDGYTKLNMJ-UHFFFAOYSA-N
2-ciclohexil-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
3668596
97%
87100-15-0
C12H23BO2
cyclohexylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-cyclohexyl-4,4,5,5-tetramethyl, cyclohexylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclohexane, pubchem7924, cyclohexylboronic acid, pinacol eser, 1-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclohexane
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2CCCCC2
210.124
210.12
Líquido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes