Learn More
Bromuro de ciclohexilmetilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10220753
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 2550-36-9 | C7H13Br | 177.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2550-36-9
Fórmula molecular C7H13Br
Peso molecular (g/mol) 177.09
Número MDL MFCD00001509
Clave InChI UUWSLBWDFJMSFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromomethyl cyclohexane, cyclohexylmethyl bromide, cyclohexane, bromomethyl, bromocyclohexylmethane, cyclohexylmethylbromide, cyclohexylmethybromide, bromomethyl-cyclohexane, pubchem3103, 1-bromomethylcyclohexane
PubChem CID 137636
SMILES BrCC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexylmethyl bromide
Color Amarillo
Densidad 1.2800g/mL
Punto de ebullición 76°C to 77°C (26.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 57°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H11CH2Br
Índice de refracción 1.4910 to 1.493
Cantidad 100 g
Beilstein 05, IV, 100
Gravedad específica 1.28
Nombre IUPAC (bromometil)ciclohexano
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.08
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido