Learn More
Ciclooctanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10289393 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
CAS: 502-49-8 | C8H14O | 126.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 502-49-8
Formula molecolare C8H14O
Molecular Weight (g/mol) 126.2
Numero MDL MFCD00001754
InChI Key IIRFCWANHMSDCG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclooctan-1-one, cyclooctyloxy, chembl18737, cyclooctanon, oxocyclooctane, cyclo-octanone, cyclooctanone, acmc-209kku, wln: l8vtj, 4-07-00-00049 beilstein handbook reference
PubChem CID 10403
IUPAC Name ciclooctanona
SMILES C1CCCC(=O)CCC1
Especificaciones
Materiale o nome chimico Cyclooctanone
Nota nome 98%
Punto di fusione 39.0°C to 44.0°C
Colore Incoloro a blanco
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 195.0°C to 197.0°C
Punto d'infiammabilità 74°C
Spettro a infrarossi Auténtico
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Frasco de vidrio
Formula lineare C8H14(=O)
Quantità 500 g
Beilstein 07, 21
Gravità specifica 0.95
Informazioni di solubilità Solubility in water: 15g/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and benzene
Peso formulazione 126.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Sólido de baja fusión cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclooctanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.