Learn More
Ciclopentadienilo de talio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321479
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34822-90-7
Número MDL MFCD00134141
Sinónimo Thallium cyclopentadienide
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentadienylthallium
Punto de fusión (decomposition)
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Número UN UN1707
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.47
Sensibilidad Air Sensitive