Learn More
Cloruro de ciclopentanocarbonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4510657 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 4524-93-0 | C6H9ClO | 132.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4524-93-0
Fórmula molecular C6H9ClO
Peso molecular (g/mol) 132.59
Clave InChI WEPUZBYKXNKSDH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentanecarbonylchloride, cyclopentane carboxyl chloride, cyclopentanoyl chloride, pubchem13237, acmc-1csoo, cyclopentylformyl chloride, cyclopetanecarbonylchloride, cyclopentancarbonyl chloride, cyclopentylcarbonyl chloride, chlorocarbonyl cyclopentane
PubChem CID 78284
Nombre IUPAC cloruro de ciclopentanocarbonilo
SMILES C1CCC(C1)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentanecarbonyl chloride
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0910g/mL
Punto de ebullición 54.0°C to 56.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 60°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4610 to 1.4640
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.091
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.59
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclopentanecarbonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.