Learn More
Ciclopentanona, 99+ %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10552524 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
250 ml
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 120-92-3 | C5H8O | 84.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS 120-92-3
Formula molecolare C5H8O
Molecular Weight (g/mol) 84.12
Numero MDL MFCD00001409
InChI Key BGTOWKSIORTVQH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo adipic ketone, ketocyclopentane, ketopentamethylene, adipinketon, dumasin, cyclopentanon, oxocyclopentane, cyclopentan-1-one, unii-220w81tn3s, cyclopentyloxy
PubChem CID 8452
ChEBI CHEBI:16486
IUPAC Name ciclopentanona
SMILES O=C1CCCC1
Especificaciones
Materiale o nome chimico Cyclopentanone
Punto di fusione -51.0°C
Colore De incoloro a amarillo
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 130.0°C to 131.0°C
Punto d'infiammabilità 26°C
Spettro a infrarossi Auténtico
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Frasco de vidrio
Formula lineare C5H8(=O)
Indice di rifrazione 1.4360 to 1.4380
Quantità 2.5 L
Beilstein 07,5
Indice di Merck 15,2738
Gravità specifica 0.95
Informazioni di solubilità Solubility in water: 301g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,acetone and ether
Viscosità 0.8 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 84.12
Percent Purity 99+%
Grado Pure
Forma fisica Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclopentanone
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.