Learn More
Ciclopropanemetilamina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021559
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 2516-47-4 | C4H9N | 71.123 g/mol
Cyclopropanemethylamine used in studies of potential inhibitors of glycine cleavage system of brain and liver mitochondria. It is used in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La ciclopropanometilamina se utiliza en estudios de inhibidores potenciales del sistema de segmentación de la glicina de las mitocondrias del cerebro y el hígado. Se utiliza en la síntesis química.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes, aire y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2516-47-4
Fórmula molecular C4H9N
Peso molecular (g/mol) 71.123
Número MDL MFCD00037147
Clave InChI IGSKHXTUVXSOMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropylmethylamine, cyclopropanemethylamine, cyclopropanemethanamine, aminomethylcyclopropane, aminomethyl cyclopropane, 1-cyclopropylmethanamine, cyclopropane methyl amine, cyclopropylmethylamin, cyclopropanmethylamine
PubChem CID 75646
Nombre IUPAC ciclopropilmetanamina
SMILES C1CC1CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropanemethylamine
Densidad 0.82
Punto de ebullición 85°C to 86°C
Temperatura de inflamación 2°C (36°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.433
Cantidad 1 g
Número UN UN2733
Beilstein 773674
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 71.12
Porcentaje de pureza ≥98%