Learn More
Ciclopropilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 765-30-0 | C3H7N | 57.09 g/mol
36.30€ - 513.00€
CAS 765-30-0
Fórmula molecular C3H7N
Peso molecular (g/mol) 57.09
Clave InChI HTJDQJBWANPRPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropylamine, aminocyclopropane, cyclopropyl amine, unii-8pr8xth1x1, 8pr8xth1x1, cyclopropanamin, cyclopropyamine, cyclopropylamin, cylopropylamine, cycloproplyamine
PubChem CID 69828
ChEBI CHEBI:34660
Nombre IUPAC ciclopropanamina
SMILES C1CC1N
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10163250
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
154880100
10 mL Frasco de vidrio
36.30€
10 ml
10205630
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
154880500
50 mL Frasco de vidrio
133.00€
50 ml
11995191
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
154882500
250 mL Frasco de vidrio
513.00€
250 ml
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
765-30-0
57.09
cyclopropylamine, aminocyclopropane, cyclopropyl amine, unii-8pr8xth1x1, 8pr8xth1x1, cyclopropanamin, cyclopropyamine, cyclopropylamin, cylopropylamine, cycloproplyamine
CHEBI:34660
C1CC1N
C3H7N
HTJDQJBWANPRPF-UHFFFAOYSA-N
69828
ciclopropanamina
Especificaciones
Cyclopropylamine
-50.0°C
0.8240g/mL
−25°C
99% min. (GC)
C3H5NH2
12,3
cyclopropylamine, aminocyclopropane, cyclopropyl amine, unii-8pr8xth1x1, 8pr8xth1x1, cyclopropanamin, cyclopropyamine, cyclopropylamin, cylopropylamine, cycloproplyamine
HTJDQJBWANPRPF-UHFFFAOYSA-N
ciclopropanamina
69828
57.09
Líquido volátil
765-30-0
Incolora
49.0°C to 50.0°C
Auténtico
C3H7N
1.4190 to 1.4220
0.824
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
C1CC1N
57.09
CHEBI:34660
99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 212-142-2
Nombre del producto
  • Cyclopropylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.