Learn More
Bromuro de ciclopropilmagnesio, solución 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7028861
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
A menudo actúa como la mezcla de nutrientes de partida para estudios de deserción donde las condiciones de fermentación requieren la ausencia de uno o más aminoácidos esenciales. Para la clasificación de levaduras basadas en características coloniales y morfología celular.
Solubilidad
Soluble en agua (17 mg/ml), (25 °C). Soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Sensible al aire & y a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, aire, agua y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23719-80-4
Fórmula molecular C3H5BrMg
Peso molecular (g/mol) 145.28
Número MDL MFCD00672094
Clave InChI QUPLLJGAJVXXBW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cyclopropylmagnesium bromide, cyclopropylmagnesiumbromide, bromo cyclopropyl magnesium, magnesium, bromocyclopropyl, cyclopropyl magnesium bromide, cprmgbr, cyclopropyl magnesiumbromide, magnesium,bromocyclopropyl, bromo-cyclopropyl magnesium, cyclopropylmagnesiunn bromide, grignard reagent
PubChem CID 11116189
Nombre IUPAC magnesio;ciclopropano;bromuro
SMILES Br[Mg]C1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropylmagnesium bromide
Densidad 0.968
Temperatura de inflamación −17°C (1°F)
Cantidad 25 mL
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Información de solubilidad Soluble in water (17mg/ml),(25°C). Soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.28
Concentration or Composition (by Analyte or Components) De 0,5 a 0,7M en THF
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.