Learn More
Cytiva CyDye™ DIGE Fluors: Cy2
Allow detection of up to three prelabeled protein samples and standards on the same 2-D electrophoresis gel
989.00€ - 1930.00€
Especificaciones
Formato | Sólido |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones 2-D generales en las que hay cantidad suficiente de muestra disponible, detección de un máximo de tres estándares y muestras de proteínas en el mismo gel de electroforesis 2-D |
Tipo de producto | Tinte mínimo de flúor con Cy2 Amersham CyDye DIGE |
Contenido y almacenamiento | De -15 °C a -30 °C |
Color | Azul |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10648285
|
Cytiva
25-8010-82 |
5 nm |
989.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10156904
|
Cytiva
25-8008-60 |
2 x 5 nM | N/A | ||||||
Descripción
- Los tintes de tamaño y carga emparejados permiten la co-migración de muestras etiquetadas dentro del gel
- Los tintes brillantes y muy sensibles permiten el uso de la técnica de etiquetado mínima
- Pérdida mínima de señal durante el etiquetado, la separación y la exploración
- No hay cambio en la señal sobre el amplio rango de pH utilizado durante separación de primera dimensión (IEF)
- La señal discreta de cada flúor con una mínima conversación cruzada contribuye a alta precisión
- Permitir el etiquetado de la proteína de 50 μg por reacción de etiquetado
Para aplicaciones generales 2-D en las que se dispone de cantidades suficientes de muestra.
Especificaciones
Sólido | |
Tinte mínimo de flúor con Cy2 Amersham CyDye DIGE | |
Azul |
Para aplicaciones 2-D generales en las que hay cantidad suficiente de muestra disponible, detección de un máximo de tres estándares y muestras de proteínas en el mismo gel de electroforesis 2-D | |
De -15 °C a -30 °C |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1