Learn More
Cihalofop, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Descripción
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
- Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
- Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
- Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
Especificaciones
Especificaciones
Envase | Frasco de vidrio |
CAS | 122008-78-0 |
Densidad | 1.36 g/cm3 |
Forma física | Sólido |
Industry Type | HERBICIDAS |
Cantidad | 25 mg |
Grado | Estándar analítico |