Learn More
Fisherbrand™ Barras agitadoras cilíndricas de PTFE
Proporciona acción de agitación estable. Las barras de agitación de PTFE cilíndricas Cowie Technology™ son un agitador general muy popular para una amplia variedad de aplicaciones.
11.59€ - 29.35€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
Color | Blanco |
Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
Forma | Cylinder |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16225731
|
Fisherbrand™
001.113.10 |
13 mm | 10 mm | N/A | ||||||
16265731
|
Fisherbrand™
001.120.7 |
20 mm | 7 mm |
12.79€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16285731
|
Fisherbrand™
001.125.5 |
25 mm | 5 mm |
13.71€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16225721
|
Fisherbrand™
001.108 |
8 mm | 3 mm |
11.59€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16295741
|
Fisherbrand™
001.160 |
60 mm | 10 mm |
29.35€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
Description
- Barra de agitación magnética estable de uso general
- Perfil liso y redondo para una amplia variedad de aplicaciones
- Esterilizable en autoclave
Specifications
Autoclavable | |
Blanco | |
Cylinder |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE | |
Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.