Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Coated Rare Earth Core Stir Bars, Cylindrical
Use for significantly increased magnetic strength and resistance to demagnetization. Rare earth stir bars are easily identified by a chemically inert carbon black spot.
22.10€ - 30.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
Color | Blanco |
Descripción | Núcleo magnético de samario-cobalto encapsulado de PTFE |
Cantidad | Paquete de 2 |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16295721
|
Fisherbrand™
001.112.RE |
12 mm | 4,5mm |
25.43€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 27-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16275731
|
Fisherbrand™
001.120.RE |
20 mm | 6 mm |
30.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16275741
|
Fisherbrand™
001.150.RE |
50 mm | 8 mm |
27.05€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 26-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16205741
|
Fisherbrand™
001.130.RE |
30 mm | 6 mm |
22.10€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 26-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Utiliza imanes de tierras raras para aumentar significativamente la fuerza magnética en comparación con aquellas que usan imanes AlNiCo
- El núcleo de samario-cobalto es resistente a la desmagnetización
- Identificado por una mancha negra de carbono químicamente inerte
Especificaciones
Sí | |
Blanco | |
Paquete de 2 | |
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Núcleo magnético de samario-cobalto encapsulado de PTFE | |
Cilíndrico |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.