Learn More
Cytiva Ésteres de CypHer5E NHS
Un derivado de tinción de cíanina sensible al pH y excitable en rojo, que informa del movimiento de los receptores desde la superficie celular a los endosomas ácidos tras la estimulación de agonistas.
525.00€ - 1878.00€
Especificaciones
Formulación | 100 % Cypher 5E |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Se ha demostrado que este reactivo es adecuado para estudios de internalización de receptores de células vivas mediante el analizador de células IN 3000, el analizador de células IN 1000 y microscopios confocales. 0,5 ml de reactivo de reserva será suficiente para hasta 500 pocillos. |
Tipo de producto | Éster con CypHer5E NHS |
Solubilidad | Fácilmente soluble en metanol; muy ligeramente soluble en agua fría y agua caliente. |
Color | Azul |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11505834
|
Cytiva
PA15401 |
1 mg |
525.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11515834
|
Cytiva
PA15405 |
5 mg |
1878.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Cypher5E es un fluoróforo genérico y flexible que se puede utilizar para estudiar la mayoría de las clases de receptores de superficie celular que se internalizan en la vía endocítica cuando se activan mediante un ligando.
- La tecnología genérica se puede acoplar a cualquier receptor o anticuerpo con etiqueta de epítopo.
- Controla cualquier evento neutro a ácido.
- Aumento de intensidad de fluorescencia simple.
- Perfil de CyDye clásico de dos heterociclos unidos por un puente de polimetina, y contiene átomos de nitrógeno secundarios en uno o ambos anillos heterocíclicos.
- Cypher5E tiene grupos de sulfonatos adicionales para mejorar su solubilidad en soluciones acuosas.
- Mayor eficacia en el etiquetado y reduce las interacciones adversas entre colorantes.
Cypher5E informa de la internalización de receptores mediada por ligandos mediante la explotación de diferencias de pH que se producen a lo largo de la vía endocítica. Cypher5E es un derivado de colorante de cianina sensible al pH, excitable en rojo, que es mínimamente fluorescente a un pH básico y fluorescente al máximo a un pH ácido. Por lo tanto, es muy adecuado para informar del movimiento de un receptor desde la superficie celular hasta los endosomas ácidos tras la estimulación de un agonista.
Especificaciones
100 % Cypher 5E | |
Éster con CypHer5E NHS | |
Azul |
Se ha demostrado que este reactivo es adecuado para estudios de internalización de receptores de células vivas mediante el analizador de células IN 3000, el analizador de células IN 1000 y microscopios confocales. 0,5 ml de reactivo de reserva será suficiente para hasta 500 pocillos. | |
Fácilmente soluble en metanol; muy ligeramente soluble en agua fría y agua caliente. | |
663 |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1