Learn More
Agilent BioTek Cytation 1 Cell Imaging Multi-Mode Reader
BioTek Cytation 1 cell imaging multi-mode reader combines fluorescence and high contrast brightfield imaging with conventional multi-mode detection. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Marca: Agilent BioTek CYT1V-SN
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ampliación de 1,25X a 60X disponible
- Objetivos disponibles 1,25X, 2,5X (2,25X ef.), 2,5x (2,75X ef.), 4X, 10X, 20X, 40X, 60X
- Agitación lineal, orbital y doble orbital
- El soporte de ensayo y adquisición de imágenes de células vivas con control de CO2/O2, control de temperatura a 65 °C y agitación optimiza los análisis basados en células y otros
- Se puede configurar con microscopía digital automatizada, con detección de microplacas convencional o con ambos
- Los monocromadores para fluorescencia tienen un ancho de banda variable de 200 nm a 999 nm en incrementos de 1 nm para proporcionar la máxima flexibilidad
- Software Gen5 potente y fácil de usar con el que se logra una lectura de placas, una captura de imágenes y un análisis eficientes
- Proporciona información celular fenotípica cuantitativa con datos cuantitativos basados en pocillos
Especificaciones
Lector multimodo de adquisición de imágenes de células | |
Del 0 al 20% | |
Fluorescence and high contrast brightfield imaging | |
Microplacas de 6 a 384 pocillos | |
Formación de imágenes: LED de alta potencia | |
Software lector de imágenes y lector de microplacas Gen5™ | |
20 in | |
17,5 in | |
16,5 in | |
CE and TUV marked. RoHS compliant. |
Lineal, orbital, doble orbital | |
Del 0 al 19% | |
BTCYT1V | |
Endpoint, kinetic, area scanning, plate mode inject/read process and well mode inject/read process | |
Formación de imágenes: 0,3 μm/píxel a 20X | |
45 °C | |
50,8cm | |
44,5cm | |
41,91cm |