Learn More
Agilent BioTek Cytation 5 Multi-Mode Only Reader
GREENER_CHOICE
Cytation 5 combines automated microscopy and conventional microplate detection in a configurable, upgradable platform. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Marca:  Agilent BioTek CYT5FA-SN
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17207939
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Monocromadores de ancho de banda variable, de 9 nm a 50 nm en incrementos de 1 nm para ofrecer una máxima flexibilidad
  • Fluorescencia, absorbancia UV-vis, luminiscencia, luminiscencia filtrada, fluorescencia con resolución temporal, polarización de fluorescencia y modos de detección Alpha basados en láser disponibles
  • Soporte de ensayo de células vivas con control de CO2/O2, incubación a 65 °C y agitación
  • Cuantificación de proteínas y ácidos nucleicos de bajo volumen (2 μl) con las placas Take3 disponibles
  • Módulo de inyector de reactivo doble disponible
  • Software Gen5 potente y fácil de usar con el que se logra una lectura de placas, análisis de datos, exportación e informes eficientes
  • Se puede actualizar para agregar microscopía de fluorescencia, campo claro, H&E y contraste de fases, y la detección multimodo de convención ofrece una potente adquisición de imágenes y una recopilación de datos cuantitativos en un instrumento
Características
  • BTCYT5FA: Fluorescencia dicroica/filtro, polarización de fluorescencia, fluorescencia con resolución temporal, luminiscencia, luminiscencia filtrada y láser AlphaScreen/AlphaLISA; incubación a 65 °C y agitación lineal, orbital y doble orbital
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Multi-Mode Only Microplate Reader
0 to 20%
Monochromator: ±2 nm; Dispenser: ±1 μL or 2%
BioStack and Third Party Automation Compatible; BioSpa 8 Automated Incubator Compatible
Un cubo de filtro con dos pares de filtros (azul predeterminado: ex. de 360/40 nm, corte de espejo de 400 nm, em. de 460/40 nm, y verde: ex. de 485/20 nm, corte de espejo de 510 nm, em. de 528/20 nm) y un conjunto de cubos de filtros Alpha; software estándar Gen5
2 bombas de jeringa
End point, kinetic, spectral scanning and well area scanning
Gen5 Microplate Reader and Imager Software included; Gen5 Image+ and Image Prime software available for full image analysis; Gen5 Secure for 21 CFR Part 11 compliance (option)
20.2 in.
17,5 in
80 lb.
16.4 in.
CE and TUV marked. RoHS compliant.
Linear, Orbital, Double Orbital
230 to 999 nm, 1 nm increments
Absorbance: 0 to 4 OD; Fluorescence Intensity: 7 decades; Luminesence: >6 decades
5 to 1000 μL, 1 μL increments
CYT5FA
Monochromator: 6- to 384-well plates; Filters: 6-to 1536 well plates; Imaging: 6-to 1536 well plates
Xenon Flash; 100 mW 680 nm laser (Alpha Detection)
4-Zone incubation to 65°C with Condensation Control (±0.2°C at 37°C)
51.4 cm
44.5 cm
36.3 kg
41.6 cm
250 W max.