Learn More
Epredia™ Accesorios para la citocentrífuga Cytospin™ 4
Utilice estos accesorios con la citocentrífuga Epredia™ Cytospin™ 4.
Marca: Epredia™ 59910019
79.30 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Utilice estos accesorios con la citocentrífuga Thermo Scientific™ Cytospin™ 4.
- Acortar el tiempo de preparación teniendo un segundo cabezal sellado listo cuando la primera termina el procesamiento
- Esterilizable en autoclave
- El rotor de 12 cámaras sierra herméticamente
Especificaciones
Head Seals | |
Citocentrífuga Cytospin 4 |
Título del producto
Epredia™ Accesorios para la citocentrífuga Cytospin™ 4 > Head Seals
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido