Learn More
Sal de amonio de ácido D-3-bromocanfor-8-sulfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Descripción
D-3-Bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt is used in optical resolutions. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal de amonio de ácido D-3-bromocanfor-8-sulfónico se utiliza en resoluciones ópticas. También se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol y agua (200 g/l) a 25 °C.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Almacenar a -20 °C.
La sal de amonio de ácido D-3-bromocanfor-8-sulfónico se utiliza en resoluciones ópticas. También se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol y agua (200 g/l) a 25 °C.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Almacenar a -20 °C.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | D-3-Bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt |
Punto de fusión | ∼284°C (decomposition) |
Cantidad | 100 g |
Información de solubilidad | Soluble in Methanol and Water (200g/L) at 25°C. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.23 |
Porcentaje de pureza | 98% |