Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para dímero-D humano
Kit de ELISA tipo sándwich
684.00€ - 4970.00€
Especificaciones
Número de acceso | P02671 |
---|---|
Intervalo del ensayo | 0,082-60 pg/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0,08 pg |
Intervalo de calibración | De 0,08 pg/ml a 60 pg/ml |
ensayo | ELISA sandwich de fase sólida |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15414973
|
Invitrogen™
EHDDIMER |
96 pruebas |
684.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17884190
|
Invitrogen™
EHDDIMERX10 |
10 × 96 pruebas |
4970.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17155419
|
Invitrogen™
EHDDIMERX5 |
5 × 96 pruebas |
2780.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El ensayo ELISA para dímero-D humano cuantifica el dímero-D hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el dímero-D hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para dímero-D humano está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El fibrinógeno es la principal proteína del sistema de coagulación de la sangre. Consta de dos subunidades idénticas que contienen tres cadenas de polipéptidos: alfa, beta y gamma. El proceso de coagulación de la sangre provoca la activación del fibrinógeno en fibrina por la polimerización de la trombina y la fibrina. La plasmina digiere el coágulo de fibrina y se liberan en el torrente sanguíneo productos de la degradación de la fibrina con diferentes pesos moleculares.
Especificaciones
P02671 | |
0,08 pg | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Fib2 | |
< 10 % | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Matriz extracelular y adhesión celular | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
4 h 45 min |
0,082-60 pg/ml | |
De 0,08 pg/ml a 60 pg/ml | |
Biotina | |
Estructura celular y proteínas de orgánulos | |
Este anticuerpo de par ELISA detecta dímero-D humano. Otras especies no determinadas. | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
2243 | |
< 12 % | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
RUO | |
1 μl de plasma; 1 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
Fib2 | |
1 h 20 min |