Learn More
D-Epoxona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
D-Epoxone is a chemical reagent used for enantioselective epoxidation of alkenes. It is involved in the synthesis of Irciniastatin (A and B), which are used as antitumor compounds. It is used as cytotoxic secondary metabolite.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La D-epoxona es un reactivo químico utilizado para la epoxidación enantioselectiva de alquenos. Participa en la síntesis de Irciniastatina (A y B), que se utiliza como compuesto antitumoral. Se utiliza como metabolito secundario citotóxico.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | D-Epoxone |
Punto de fusión | 101°C to 103°C |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 1319073 |
Información de solubilidad | Soluble in chloroform and methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.27 |
Porcentaje de pureza | 98% |