Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-fructosa, 99 %
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 Kg
500 g
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | D(-)-Fructose |
Punto de fusión | 103.0°C to 105.0°C |
Color | Blanco |
Pérdida por secado | 0.5% (70°C, 4 hrs) (vacuum) max. |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min |
Envase | Frasco de plástico |
Cantidad | 500 g |
Beilstein | 31,321 |
Índice Merck | 15,4302 |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- D(-)-Fructose
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction