Learn More
D(-)-Fructosa, especificada según los requisitos de USP, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4813447 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
CAS: 57-48-7 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-48-7
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.16
Clave InChI BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Sinónimo d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
PubChem CID 5984
ChEBI CHEBI:48095
Nombre IUPAC (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-ona
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(-)-Fructose
Punto de fusión 103.0°C to 105.0°C
Residuos de ignición 0.5% max
Cantidad 250 g
Índice Merck 15,4302
Rotación específica − 92.25
Información de solubilidad Solubility in water: 3750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,pyridine,ether,ethylamine,and methylamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Nombre del producto
  • D(-)-Fructose