Learn More
D(-)-Fructosa, pura, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7073034 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
250 GR
D(-)-Fructosa, pura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-48-7
Fórmula molecular C6H12O6
Peso molecular (g/mol) 180.156
Número MDL 148910
Clave InChI BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Sinónimo d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
PubChem CID 5984
ChEBI CHEBI:48095
Nombre IUPAC (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-ona
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Especificaciones
Punto de fusión 103°C
Color Blanco
pH 5 to 7
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16g/mol
Forma física Sólido
Nombre del producto
  • D(-)-Fructose