Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pentahidrato de sal dipotásica de α-D-galactosa 1-fosfato, 98 %
Código de producto. 10530224
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19046-60-7
Fórmula molecular C6H11K2O9P
Peso molecular (g/mol) 336.32
Número MDL MFCD00065475
Clave InChI KCIDZIIHRGYJAE-YGFYJFDDSA-L
Sinónimo alpha-d-galactose-1-phosphate dipotassium salt dihydrate
PubChem CID 131875454
Nombre IUPAC potasio; [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il] dihidrógeno fosfato
SMILES [K+].[K+].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-D-Galactose 1-phosphate dipotassium salt pentahydrate
Nombre de nota 98%
Color Incoloro a blanco
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 2.5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Información de solubilidad (5% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.39
Porcentaje de pureza 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Aspecto (5% aq. soln.) clear, colorless
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • a-D-Galactose 1-phosphate dipotassium salt pentahydrate