Learn More
Thermo Scientific Chemicals β-D-Galactosa pentaacetato, ≥99 %
Código de producto. p-137994 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
CAS: 4163-60-4 | C16H22O11 | 390.341 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4163-60-4
Fórmula molecular C16H22O11
Peso molecular (g/mol) 390.341
Número MDL MFCD00063259
Clave InChI LPTITAGPBXDDGR-LYYZXLFJSA-N
Sinónimo beta-d-galactose pentaacetate, penta-o-acetyl-beta-d-galactopyranose, b-d-galactose pentaacetate, beta-d-galactopyranose pentaacetate, beta-d-galactosepentaacetate, beta-d-galactopyranose, pentaacetate, 2s,3r,4s,5s,6r-6-acetoxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-galactose, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-galactopyranose, 2r,3s,4s,5r,6s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate
PubChem CID 94752
Nombre IUPAC acetato de metilo [(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetraacetiloxioxan-2-il]
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-D-Galactose pentaacetate
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Beilstein 31, 305
Condición de rotación específica +25° (20°C c=10,CHC3,on dry ba)
Rotación específica +24° to +26° (20°C, 589nm) (c=2, CHCl3)
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.33
Porcentaje de pureza ≥99.0% (HPLC)
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • ß-D-Galactose pentaacetate