Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrocloruro de D-glucosamina, +98 %
Código de producto. 11996191 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66-84-2
Fórmula molecular C6H13NO5·HCl
Peso molecular (g/mol) 215.64
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Glucosamine hydrochloride
Punto de fusión 190°C to 194°C
Color De marrón-amarillo a amarillo
Pérdida por secado 1.0 % max. (105°C, 2 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 01,902
Índice Merck 10,4318
Condición de rotación específica + 72.50 (20.00°C c=2,H2O,5hrs.)
Rotación específica + 72.5
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.64
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Solución