Learn More
Ácido D(-)-glutámico, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10482421 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 6893-26-1 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6893-26-1
Peso molecular (g/mol) 147.13
Número MDL MFCD00063112
Clave InChI WHUUTDBJXJRKMK-GSVOUGTGSA-N
Sinónimo d-glutamic acid, h-d-glu-oh, d-glu, r-2-aminopentanedioic acid, 2r-2-aminopentanedioic acid, d-glutamate, d-2-aminopentanedioic acid, glutamic acid d-form, d--glutamic acid, d-glutaminic acid
PubChem CID 23327
ChEBI CHEBI:15966
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-aminopentanodioico
SMILES C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(-)-Glutamic acid
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 200.0°C to 202.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 1% max. L-content (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H9NO4
Fórmula lineal HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 4505
Condición de rotación específica − 31.30 (20.00°C c=10,2 N HCl)
Rotación específica − 31.30
Información de solubilidad Solubility in water: 7g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.13
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • D(-)-Glutamic acid