Learn More
Ácido D(+)-málico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10503131 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 636-61-3 | C4H6O5 | 134.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 636-61-3
Fórmula molecular C4H6O5
Peso molecular (g/mol) 134.09
Número MDL MFCD00004245
Clave InChI BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-+-malic acid, d-malic acid, d +-malic acid, r-2-hydroxysuccinic acid, r-malic acid, malic acid, d, 2r-2-hydroxybutanedioic acid, l +-malic acid, d-malate
PubChem CID 92824
ChEBI CHEBI:30796
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-hidroxibutanedioico
SMILES OC(CC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Malic acid
Punto de fusión De 99,0 °C a 104,0 °C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal HO2CCH2CH(OH)CO2H
Beilstein 03, 417
Índice Merck 15, 5771
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.09
Porcentaje de pureza 98%
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • D(+)-Malic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2