Learn More
D-Pantenol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024191
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
CAS: 81-13-0 | C9H19NO4 | 205.25 g/mol
D-Panthenol is used as precursors in the biosynthesis of coenzyme A. D-Panthenol and D-Pantothenic acid are used in a variety of skin protection products. D-pantothenic acid have a role in controlling keratinocyte proliferation and differentiation. D-Panthenol is used for studies of skin protection emulsions from UV irradiation and as a humectant. It is also used in creams, lotions, shampoos, conditioners and body washes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El D-pantenol se utiliza como precursor en la biosíntesis de la coenzima A. Los ácidos D-pantenol y D-pantoténico se utilizan en una variedad de productos de protección de la piel. El ácido D-pantoténico desempeña un papel en el control de la proliferación y diferenciación de los queratinocitos. El D-pantenol se utiliza para estudios de emulsiones de protección de la piel de la irradiación UV y como humectante. También se utiliza en cremas, lociones, champús, acondicionadores y geles corporales.
Solubilidad
Completamente miscible en agua y soluble en alcohol.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes. Es higroscópico por naturaleza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81-13-0
Fórmula molecular C9H19NO4
Peso molecular (g/mol) 205.25
Número MDL MFCD00065006
Clave InChI SNPLKNRPJHDVJA-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo dexpanthenol, d-panthenol, pantothenol, bepanthen, d-pantothenyl alcohol, ilopan, +-panthenol, bepanthene, panthoderm, thenalton
PubChem CID 131204
ChEBI CHEBI:27373
Nombre IUPAC (2R)-2,4-dihidroxi-N-(3-hidroxipropil)-3,3-dimetilbutanamida
SMILES CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Panthenol
Densidad 1.162
Punto de ebullición 118°C to 120°C (0.02 mmHg)
Temperatura de inflamación 159°C (318°F)
Índice de refracción 1.499
Cantidad 100 g
Beilstein 1724947
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,2947
Información de solubilidad Fully miscible in water and soluble in alcohol.
Rotación óptica −30° (c=5 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.26
Porcentaje de pureza ≥98%