Learn More
D-(–)-ácido quinico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046614
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
CAS: 77-95-2 | C7H12O6 | 192.17 g/mol
D(-)-Quinic Acid is used in the synthesis of anti-influenza/anti-swine flu medication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido D(–)-quÍnico se utiliza en la síntesis de medicamentos contra la influenza/antigripe porcina.
Solubilidad
Soluble en agua (400 g/l), metanol y dimetilsulfóxido.
Notas
Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-95-2
Fórmula molecular C7H12O6
Peso molecular (g/mol) 192.17
Número MDL MFCD00003864
Clave InChI AAWZDTNXLSGCEK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo quinic acid, d---quinic acid, --quinic acid, chinic acid, kinic acid, chinasaure, quinate, l-quinic acid, d-quinic acid, unii-058c04bgyi
PubChem CID 6508
Nombre IUPAC ácido (3R,5R)-1,3,4,5-tetrahidroxiciclohexano-1-carboxílico
SMILES OC1CC(O)(CC(O)C1O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(-)-Quinic acid
Punto de fusión 162°C to 167°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 2212412
Índice Merck 14,8059
Información de solubilidad Soluble in water (400g/L),methanol and dimethyl sulfoxide.
Rotación óptica −44° (c=20 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.17
Porcentaje de pureza 98%