Learn More
Ácido D(-)-quínico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11995071 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
CAS: 77-95-2 | C7H12O6 | 192.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-95-2
Formula molecolare C7H12O6
Molecular Weight (g/mol) 192.17
Numero MDL MFCD00003864
InChI Key AAWZDTNXLSGCEK-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo quinic acid, d---quinic acid, --quinic acid, chinic acid, kinic acid, chinasaure, quinate, l-quinic acid, d-quinic acid, unii-058c04bgyi
PubChem CID 6508
IUPAC Name ácido (3R,5R)-1,3,4,5-tetrahidroxiciclohexano-1-carboxílico
SMILES OC1CC(O)(CC(O)C1O)C(O)=O
Especificaciones
Materiale o nome chimico D(-)-Quinic acid
Punto di fusione 166.0°C to 168.0°C
Colore Blanco a amarillo
Residuo della combustione 0.1% max.
Perdita all'essiccatura 2% max.
Spettro a infrarossi Auténtico
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Frasco de vidrio
Formula lineare (HO)4C6H7CO2H
Quantità 500 g
Indice di Merck 15,8175
Condizione di rotazione specifica - 44.00 (20.00°C c=11.2,H2O)
Rotazione specifica − 44.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid and alcohol
Peso formulazione 192.17
Percent Purity 98+%
Forma fisica Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • D(-)-Quinic acid