Learn More
D(+)-Sacarosa, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
5 Kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- La D(+)-sacarosa es un carbohidrato de disacárido
- También se conoce como azúcar, sacarosa, alfa-D-glucopiranósido y D-(+)-sacarosa
Aplicaciones
- La D(+)-Sacarosa se puede utilizar para la purificación de proteínas y ácidos nucleicos
- Sus ésteres de ácidos grasos tienen aplicaciones de investigación de laboratorio en sistemas transdérmicos
- También se utiliza para la centrifugación de gradiente de sacarosa, que puede utilizarse para el aislamiento selectivo de especies de Nocardia del suelo
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | D(+)-Sucrose |
Color | Blanco |
Residuos de ignición | 0.01% max. |
Pérdida por secado | 0.03% max. (105°C) |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Cantidad | 25 kg |
Rotación específica | +66.3° to +66.8° (25°C, 589nm) (c=26, H2O) |
Información de solubilidad | 0.005% max. Insoluble Matter |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.29 |
Grado | Reactivo ACS |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Título del producto
D(+)-Sacarosa, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido