Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Sacarosa, 99+ %, para bioquímica, sin ADNasa, ARNasa y proteasa
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• D(+)-Sacarosa es un carbohidrato de disacárido
• También se conoce como azúcar, sacarosa, alfa-D-glucopiranósido y D-(+)-sacarosa
Aplicaciones
• D(+)-Sacarosa se puede utilizar para la purificación de proteínas y ácidos nucleicos
• Sus ésteres de ácidos grasos tienen aplicaciones de investigación de laboratorio en sistemas transdérmicos
• También se utiliza para la centrifugación de gradiente de sacarosa, que puede emplearse para el aislamiento selectivo de especies de Nocardia del suelo
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | D(+)-Sucrose |
Nombre de nota | RNAse Free and DNAse Free |
Punto de fusión | 190.0°C to 192.0°C |
Color | Blanco |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (ELSD) (HPLC) |
Envase | Frasco de plástico |
Cantidad | 250 g |
Beilstein | 31,424 |
Índice Merck | 15,9012 |