Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Xilosa, 99+ %
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | D(+)-Xylose |
Punto de fusión | 148°C to 153°C |
Color | Blanco |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (ELSD) (HPLC) |
Envase | Frasco de plástico |
Cantidad | 500 g |
Beilstein | 31,47 |
Índice Merck | 15,10285 |
Condición de rotación específica | + 20.00 (20.00°C c=10,H2O) |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- D(+)-Xylose