Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Xilosa, 99+ %
Código de producto. 11916901
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
CAS: 58-86-6 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-86-6
Fórmula molecular C5H10O5
Peso molecular (g/mol) 150.13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Xylose
Punto de fusión 148°C to 153°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 31,47
Índice Merck 15,10285
Condición de rotación específica + 20.00 (20.00°C c=10,H2O)
Rotación específica + 20
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine and hot alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • D(+)-Xylose