Learn More
Cloruro de dansilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10348743
25 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 605-65-2 | C12H12ClNO2S | 269.74 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 605-65-2
Fórmula molecular C12H12ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 269.74
Número MDL MFCD00003985
Clave InChI XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-Dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride
PubChem CID 11801
ChEBI CHEBI:51907
Nombre IUPAC cloruro de 5-(dimetilamino)naftaleno-1-sulfonilo
SMILES CN(C)C1=CC=CC2=C(C=CC=C12)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dansyl chloride
Punto de fusión 71.0°C to 74.0°C
Nombre de nota 98%
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, pyridine, benzene and dioxane
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.75
Porcentaje de pureza 98%
Envase Frasco de vidrio
Color Beige-marrón o gris a blanco
Cantidad 25 g
Forma física Polvo, agujas o cristales
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de dansilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >