Learn More
IKA™ BLOQUE DB 2.2
Tienda IKA Productos
Click to view available options
Capacidad: 5 x 50 ml, profundidad: 47,6mm
Especificaciones
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Tubos cónicos de 50 ml |
Admite | Tubos de 50 ml |
No. of Places | 5 orificios |
Tipo | Bloque |
Anchura (métrico) | 95 mm |
Altura (métrico) | 51 mm |
Fondo (métrico) | 76 mm |
Fondo interior (métrico) | 47,6 mm |
Diámetro de base (métrico) | 29,0 mm |