Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Viales de 25mm |
No. of Places | 8 orificios |
Tipo | Bloque |
Anchura (métrico) | 95 mm |
Altura (métrico) | 51 mm |
Fondo (métrico) | 76 mm |
Fondo interior (métrico) | 45 mm |
Diámetro de base (métrico) | 25,8 mm |