Learn More
Decahydronaphthalene, Mixture of cis + trans, 98%, Reagent Grade, Decalin™, Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
4 L
20 L
Imballaggio:
Frasco de aluminio
Frasco de vidrio
Glass bottle
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
20 litros
4 litros
500 ml
Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
Materiale o nome chimico | Decahydronaphthalene, mixture of cis plus trans |
Intervallo di bollitura | 189° - 191°C |
Punto di fusione | -125°C |
Densità | 0.896g/mL at 25°C |
Limite di esplosione | 0.7 to 4.9%, 100°F |
Punto d'infiammabilità | 57°C (134.6°F) |
Punto di combustione | 482°F |
Imballaggio | Frasco de vidrio |
Quantità | 1 L |
Numero UN | UN1147 |