Learn More
Decahydronaphthalene, Mixture of cis + trans, 98%, Reagent Grade, Decalin™, Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
20 L
Envase:
Frasco de aluminio
Frasco de vidrio
Glass bottle
Lata de acero inoxidable
Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Decahydronaphthalene, mixture of cis plus trans |
Intervalo de ebullición | 189° - 191°C |
Punto de fusión | -125°C |
Densidad | 0.896g/mL at 25°C |
Límite de explosión | 0.7 to 4.9%, 100°F |
Temperatura de inflamación | 57°C (134.6°F) |
Punto de ignición | 482°F |
Envase | Lata de acero inoxidable |
Cantidad | 20 L |
Número UN | UN1147 |