Learn More
Decahydronaphthalene, Mixture of cis + trans, 98%, Reagent Grade, Decalin™, Honeywell™
Código de producto. 15657810 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
20 L
Envase:
Frasco de aluminio
Frasco de vidrio
Glass bottle
Lata de acero inoxidable
Grado de reactivo, 98%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-17-8
Fórmula molecular C10H18
Peso molecular (g/mol) 138.254
Número MDL MFCD00004130
Clave InChI NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
PubChem CID 7044
ChEBI CHEBI:38853
Nombre IUPAC 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahidronaftaleno
SMILES C1CCC2CCCCC2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decahydronaphthalene, mixture of cis plus trans
Intervalo de ebullición 189° - 191°C
Punto de fusión -125°C
Densidad 0.896g/mL at 25°C
Límite de explosión 0.7 to 4.9%, 100°F
Temperatura de inflamación 57°C (134.6°F)
Punto de ignición 482°F
Envase Glass bottle
Cantidad 500 mL
Número UN UN1147
Beilstein 878165
Densidad del vapor 4.76 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.25g/mol
Presión de vapor 42mmHg (92°C), 741mmHg (188°C)
Porcentaje de pureza 0.98