Learn More
Cloruro de decanoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024574
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
CAS: 112-13-0 | C10H19ClO | 190.711 g/mol
Decanoyl chloride is used in the synthesis of oligomers composed of alternating 2,6-diaminopyridine and 2,6-pyridinedicarbonyl units. It enhances the activity of proleather from Bacillus sp. during the synthesis of poly(lactic acid) in organic solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de decanoilo se utiliza en la síntesis de oligómeros compuestos por unidades alternas de 2,6-diaminopiridina y 2,6-piridinadicarbonil. Mejora la actividad del Proleather de Bacillus sp. durante la síntesis de poli(ácido láctico) en disolventes orgánicos.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes y agua/humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-13-0
Fórmula molecular C10H19ClO
Peso molecular (g/mol) 190.711
Número MDL MFCD00000771
Clave InChI IPIVAXLHTVNRBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo capric acid chloride, n-decanoyl chloride, capric chloride, decanoic acid chloride, caprinoyl chloride, caprinic acid chloride, n-decanoic acid chloride, decanoyl chloride, acmc-1c5ty, ksc182e3n
PubChem CID 66982
Nombre IUPAC cloruro de decanoilo
SMILES CCCCCCCCCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Decanoyl chloride
Punto de fusión -35°C
Densidad 0.925
Punto de ebullición 232°C
Temperatura de inflamación 106°C (223°F)
Olor Irritating
Índice de refracción 1.441
Cantidad 100 g
Número UN UN3265
Beilstein 507055
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.71
Porcentaje de pureza 98%