Learn More
Borer Chemie™ deconex 22 PF
Universal powder cleaner for laboratory glassware and utensils. The ecological solution deconex 22 PF shows a very high cleaning performance without chlorine, no surfactants and no phosphates. An acid rinse with a deconex cleaner is recommended.
Marca: Borer Chemie™ 501500.00-S10P
Descripción
- Limpiador en polvo para limpieza automatizada
- Solución ecológica sin fosfatos
- Resultados perfectos con solo 3-5 g/l
- Se puede enjuagar sin dejar residuos
- Para obtener resultados uniformes y perfectos
- Amplio espectro de limpieza
- Sin cloro, EDTA, NTA y surfactantes
- Se recomienda enjuagar con ácido con un limpiador deconex
- Asistencia técnica del fabricante
Especificaciones
Polvo | |
Álcalis, ligandos, inhibidor de corrosión | |
Cestillo | |
1 x 10 kg | |
10 kg |
Aprox. 12,1 (solución al 1 %) | |
Concentración | |
De 5 °C a 25 °C | |
22 lb. |
Seguridad y manipulación
- deconex 22 PF
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.