Learn More
Borer Chemie™ deconex 25 ORGANACID
Cleaner and neutralizer for laboratory washers. Shortens rinsing phases and reduces water consumption. deconex 25 ORGANACID is phosphate-free and suitable for environmental and water laboratories. Pre-rinsing agent against acid-soluble residues.
83.00€ - 323.00€
Especificaciones
Formulario | Líquido |
---|---|
pH | ∼2.6 (1% Solution) |
Composición | Ácido orgánico |
Concentración | Concentración |
Tipo de recipiente | Recipiente |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15410380
|
Borer Chemie™
502100.00-KK5R |
1 x 5 kg |
83.00€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17405112
|
Borer Chemie™
502100.00-K10R |
1 x 10 kg |
172.64€
10 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10014490
|
Borer Chemie™
502100.00-K25R |
1 x 25 kg |
323.00€
25 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Neutralizador y limpiador para uso automatizado
- Solución ecológica sin fosfatos ni surfactantes
- Neutraliza los residuos alcalinos arrastrados, reduce las fases de enjuague
- Reduce el consumo de agua de enjuague
- Concentración de aplicación habitual: 3 ml/l
- Excelente compatibilidad con materiales, también para aluminio
- Se puede enjuagar sin dejar residuos
- También como agente de prelavado contra depósitos solubles en ácido
- Asistencia técnica del fabricante
Especificaciones
Líquido | |
Ácido orgánico | |
Recipiente |
∼2.6 (1% Solution) | |
Concentración | |
De 5 °C a 25 °C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- deconex 25 ORGANACID
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: citric acid