Learn More
Borer Chemie™ deconex 26 PLUS
Cleaner and neutralizer for laboratory washers. Neutralizes carried-over alkaline residues, shortens rinsing phases and reduces water consumption. deconex 26 PLUS is also effective against acid-soluble residues.
Marca: Borer Chemie™ 502300.00-K25R
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Neutralizador y limpiador para uso automatizado
- Es económico porque está altamente concentrado, utilice 2 ml/l
- Neutraliza los residuos alcalinos arrastrados, reduce las fases de enjuague
- Reduce el consumo de agua de enjuague
- Sin surfactantes, se enjuaga sin dejar residuos
- También como agente de prelavado contra depósitos solubles en ácido
- Asistencia técnica del fabricante
Especificaciones
Líquido | |
Ácido inorgánico | |
Recipiente | |
1 x 35 kg | |
24,8 L | |
35 kg |
Aprox. 1,8 (solución al 1 %) | |
Concentración | |
De 5 °C a 25 °C | |
6,6 gal | |
77 lb. |