Learn More
Borer Chemie™ deconex 26 PLUS
Cleaner and neutralizer for laboratory washers. Neutralizes carried-over alkaline residues, shortens rinsing phases and reduces water consumption. deconex 26 PLUS is also effective against acid-soluble residues.
99.95€ - 485.00€
Especificaciones
Formulario | Líquido |
---|---|
pH | Aprox. 1,8 (solución al 1 %) |
Composición | Ácido inorgánico |
Concentración | Concentración |
Tipo de recipiente | Recipiente |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10300261
|
Borer Chemie™
502300.00-KK5R |
1 x 7 kg |
99.95€
7 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10319540
|
Borer Chemie™
502300.00-K10R |
1 x 12 kg |
166.00€
12 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10451921
|
Borer Chemie™
502300.00-K25R |
1 x 35 kg |
485.00€
35 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Neutralizador y limpiador para uso automatizado
- Es económico porque está altamente concentrado, utilice 2 ml/l
- Neutraliza los residuos alcalinos arrastrados, reduce las fases de enjuague
- Reduce el consumo de agua de enjuague
- Sin surfactantes, se enjuaga sin dejar residuos
- También como agente de prelavado contra depósitos solubles en ácido
- Asistencia técnica del fabricante
Especificaciones
Líquido | |
Ácido inorgánico | |
Recipiente |
Aprox. 1,8 (solución al 1 %) | |
Concentración | |
De 5 °C a 25 °C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- 7KG deconex 26 PLUS
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: phosphoric acid