Learn More
OHAUS™ Defender™ 3000 - I-D33 Bench Scale (EU)
Bench Scales for Basic Industrial Applications
Brand:  OHAUS™ 30685247
730.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 17595825
  • 749.00 € / Each
Explore more special offers
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Results are clearly shown using the large, bright backlit LCD display.
  • In Checkweighing mode display changes color (yellow/green/red) to alert when within the target weight range.
  • This industrial scale features a 304 stainless steel platform, powder-coated steel tubular frame, and aluminum load cell.
  • Indicator features a stainless steel housing and mounting bracket.
  • Features software for Parts Counting, Checkweighing and Totalization.
  • Includes RS232 with optional USB Device or Ethernet for printing or data connectivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
100 Hours with Rechargeable Battery
Standard RS232 and optional USB Device or Ethernet
60 kg
550 x 420 mm
D33XW60B1L2
Weighing, Checkweighing, Counting, Totalization.
18.1 kg
AC Adapter (Included);Rechargeable Battery (Included)
Stainless steel indicator, 304-stainless steel platform, powder-coated steel tubular frame, aluminum load cell, non-slip adjustable rubber feet
7-segment Multi-color Backlit LCD
10 g
-10°C to +40°C, 85%RH, non-condensing
686 x 420 x 922 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis