Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adaptadores de entrega rectos con tubos de succión
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05266001
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adaptadores de administración
- Recto
- Con tubo de succión
- Con toma NS y cono NS
- Con punta de drenaje
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
NS 14/23 |