Learn More
delta-Hexanolactona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 g
25 g
Beschreibung
d-Hexanolactone is widely used in butter, cream milk, nut, fruit flavors and in cosmetic flavor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La d-hexanolactona se utiliza ampliamente en la mantequilla, leche en crema, frutos secos, sabores frutales y saborizantes cosméticos.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
La d-hexanolactona se utiliza ampliamente en la mantequilla, leche en crema, frutos secos, sabores frutales y saborizantes cosméticos.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Spezifikation
Spezifikation
Nombre del producto químico o material | delta-Hexanolactone |
Punto de fusión | 18°C |
Densidad | 1.04 |
Punto de ebullición | 231°C |
Temperatura de inflamación | 105°C (221°F) |
Índice de refracción | 1.451 |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 80501 |
Información de solubilidad | Immiscible with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.15 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur